Learn More
2-(Chlorethyl)benzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321747
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11321747 10 g 10 Gramm
11331747 100 g 100 Gramm
11341747 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11321747
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04891.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 622-24-2 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-24-2
Summenformel C8H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 140.61
MDL-Nummer MFCD00000977
InChI-Schlüssel MNNZINNZIQVULG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl benzene, phenethyl chloride, 2-phenylethyl chloride, benzene, 2-chloroethyl, 1-chloro-2-phenylethane, phenethylchloride, ethylchlorobenzene, 2-phenyl-1-chloroethane, 2-chloroethyl-benzene, beta-phenethyl chloride
PubChem CID 231496
IUPAC-Name 2-Chloroethylbenzen
SMILES ClCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Chloroethyl)benzene
Schmelzpunkt -60°C
Dichte 1.07
Siedepunkt 82°C to 84°C (16 mmHg)
Flammpunkt 66°C (150°F)
Brechungsindex 1.53
Menge 10 g
Beilstein 385969
Formelmasse 140.61
Reinheit (%) 99%