Learn More
2-Chloroethylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372517
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11372517 1 g 1 Gramm
11382517 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11604.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6099-88-3 | C3H4ClNS | 121.582 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6099-88-3
Summenformel C3H4ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 121.582
MDL-Nummer MFCD00041125
InChI-Schlüssel ZUWFBQUHBOUPFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl isothiocyanate, 2-chloroethylisothiocyanate, ethane, 1-chloro-2-isothiocyanato, sgxdlhbabrkth@, chloroethylisothiocyanate, acmc-1b2t4, beta-chloroethylisothiocyanate, beta-chloroethyl isothiocyanate, 1-chloro-2-isothiocyanato-ethane, #
PubChem CID 138661
IUPAC-Name 1-Chlor-2-isothiocyanatoethan
SMILES C(CCl)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethyl isothiocyanate
Dichte 1.265
Siedepunkt 79°C to 80°C (13 mmHg)
Flammpunkt 96°C (205°F)
Brechungsindex 1.556
Menge 1 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 605585
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 121.59
Reinheit (%) 97%