Learn More
2-Chlorethyl p-Toluensulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403834
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11403834 25 g 25 Gramm
11413834 100 g 100 Gramm
11423834 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11403834
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11863.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 80-41-1 | C9H11ClO3S | 234.694 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-41-1
Summenformel C9H11ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 234.694
MDL-Nummer MFCD00000970
InChI-Schlüssel ZXNMIUJDTOMBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl p-toluenesulfonate, 2-chloroethyl tosylate, 2-chloroethyl p-tosylate, 2-tosyloxyethyl chloride, 2-chloroethanol p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, 2-chloroethyl ester, ethanol, 2-chloro-, 4-methylbenzenesulfonate, 2-p-toluenesulfonyloxy ethyl chloride, 2-chloroethyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid-2-chloroethyl ester
PubChem CID 6639
IUPAC-Name 2-Chlorethyl-4-methylbenzolsulfonat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethyl p-toluenesulfonate
Dichte 1.294
Siedepunkt 158°C to 159°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.529
Menge 25 g
Beilstein 1968816
Formelmasse 234.7
Reinheit (%) 97%