missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlorethyl p-Toluensulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7081700
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11403834 25 g 25 Gramm
11413834 100 g 100 Gramm
11423834 500 g 500 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11403834

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11863.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 80-41-1 | C9H11ClO3S | 234.694 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 80-41-1
Summenformel C9H11ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 234.694
MDL-Nummer MFCD00000970
InChI-Schlüssel ZXNMIUJDTOMBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl p-toluenesulfonate, 2-chloroethyl tosylate, 2-chloroethyl p-tosylate, 2-tosyloxyethyl chloride, 2-chloroethanol p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, 2-chloroethyl ester, ethanol, 2-chloro-, 4-methylbenzenesulfonate, 2-p-toluenesulfonyloxy ethyl chloride, 2-chloroethyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid-2-chloroethyl ester
PubChem CID 6639
IUPAC-Name 2-Chlorethyl-4-methylbenzolsulfonat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCCl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Chloroethyl p-toluenesulfonate
Dichte 1.294
Siedepunkt 158°C to 159°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.529
Menge 25 g
Beilstein 1968816
Formelmasse 234.7
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.