Learn More
(2-Chloroethyl)Trimethylammoniumchlorid, 98 % (Trockengewicht), kann bis zu 5 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497517
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497517 25 g 25 Gramm
11487517 5 g 5 Gramm
11407527 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11497517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15630.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 999-81-5 | C5H13Cl2N | 158.066 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 999-81-5
Summenformel C5H13Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 158.066
MDL-Nummer MFCD00011869
InChI-Schlüssel UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
Synonym chlormequat chloride, 2-chloro-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, chlormequat, chlorocholine chloride, antywylegacz, cycocel, 2-chloroethyl trimethylammonium chloride, cyclocel, stabilan, cycogan
PubChem CID 13836
IUPAC-Name 2-Chlorethyl(trimethyl)Azanium; Chlorid
SMILES C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride
Schmelzpunkt ∼241°C (decomposition)
Geruch Amine-like
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockenmasse), kann bis zu 5 % Wasser enthalten
Strukturformel ClCH2CH2N(CH3)3Cl
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3563994
Merck Index 14,2104
Formelmasse 158.07
Reinheit (%) 98%