Learn More
(2 -Chloroethyl)Trimethylammoniumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10052680 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10052680
Marke: Thermo Scientific Acros 215420250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 999-81-5 | C5H13Cl2N | 158.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 999-81-5
Summenformel C5H13Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 158.07
MDL-Nummer MFCD00011869
InChI-Schlüssel UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
Synonym chlormequat chloride, 2-chloro-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, chlormequat, chlorocholine chloride, antywylegacz, cycocel, 2-chloroethyl trimethylammonium chloride, cyclocel, stabilan, cycogan
PubChem CID 13836
IUPAC-Name 2-Chlorethyl(trimethyl)Azanium; Chlorid
SMILES C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 239°C to 243°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2CH2N(CH3)3Cl
Menge 25 g
Beilstein 04, 134
Merck Index 15, 2104
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 740g/L (20°C)
Formelmasse 158.07
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle