Learn More
2-chloroethyleisothiocyanate, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10389310 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
1 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10389310 1 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10389310 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 309430010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-chloroethyleisothiocyanate
CAS 6099-88-3
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H4ClNS
Strukturformel ClCHCHNCS
Brechungsindex 1.5550 to 1.5570 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00041125
Menge 1 g
Synonym 2-chloroethyl isothiocyanate, 2-chloroethylisothiocyanate, ethane, 1-chloro-2-isothiocyanato, sgxdlhbabrkth@, chloroethylisothiocyanate, acmc-1b2t4, beta-chloroethylisothiocyanate, beta-chloroethyl isothiocyanate, 1-chloro-2-isothiocyanato-ethane, #
InChI-Schlüssel ZUWFBQUHBOUPFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CCl)N=C=S
IUPAC-Name 1-Chlor-2-isothiocyanatoethan
Molekulargewicht (g/mol) 121.582
PubChem CID 138661
Formelmasse 121.59
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Liquid