Learn More
2-Chloroimidazo[1,2-a]Pyridin-6-Karbonitril, TRC
Artikelnummer. 30360793
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30360793 25 mg 25 Milligramm
30349122 5 mg -
30353666 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30360793 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC38293025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1019020-03-1
Summenformel C8H4N3Cl
Molekulargewicht (g/mol) 177.59
IUPAC-Name 2-Chloroimidazo[1,2-a]Pyridin-6-Karbonitril
SMILES Clc1cn2cc(ccc2n1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H4ClN3/c9-7-5-12-4-6(3-10)1-2-8(12)11-7/h1-2,4-5H
Formelmasse 177.0094