Learn More
2-Chlorimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15478347 250 mg 250 Milligramm
15458347 1 g 1 Gramm
15468347 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51863.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 16265-04-6 | C3H3ClN2 | 102.52 g/mol
2-Chloroimidazole is used in pharmaceuticals, drug candidates, ligands for transition metal catalysts and other molecular functional materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorimidazol wird in Pharmazeutika, Wirkstoffkandidaten, Liganden für Übergangsmetallkatalysatoren und anderen molekularen Funktionsmaterialien verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16265-04-6
Summenformel C3H3ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 102.52
MDL-Nummer MFCD02179530
InChI-Schlüssel OCVXSFKKWXMYPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroimidazole, chloroimidazole, sftheadililuh@, pubchem7597, 2-chlor-1h-imidazol, zlchem 1064, acmc-209dos, 1h-imidazole,2-chloro, 2-chloranyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-chloro
PubChem CID 2773328
ChEBI CHEBI:52721
IUPAC-Name 2-Chlor-1H-imidazol
SMILES ClC1=NC=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroimidazole
Schmelzpunkt 165°C to 166°C
Menge 250 mg
Formelmasse 102.52
Reinheit (%) 97%