Learn More
2-Chlormethyl-1,4-benzodioxan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11356806
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11356806 5 g 5 Gramm
11366806 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11356806
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04137.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2164-33-2
Summenformel C9H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 184.619
MDL-Nummer MFCD00014666
InChI-Schlüssel AYPKYQSHFKQVDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 2-chloromethyl-1,4-benzodioxane, 2-chloromethyl-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 2-chloromethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 2-chloromethyl-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine, 2-chloromethyl-2h,3h-benzo e 1,4-dioxane, acmc-1cfd2, 2-chloromethyl-benzodioxane, 2-chloromethyl-1,4-benzodioxan
PubChem CID 95320
IUPAC-Name 3-(Chlormethyl)-2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin
SMILES C1C(OC2=CC=CC=C2O1)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloromethyl-1,4-benzodioxane
Siedepunkt 96°C (0.4 mmHg)
Brechungsindex 1.554
Menge 5 g
Beilstein 150153
Formelmasse 184.62
Reinheit (%) 97%