Learn More
2-Chloromethyl-2-phenylpropane, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloromethyl-2-phenylpropane |
| CAS | 515-40-2 |
| Summenformel | C10H13Cl |
| Menge | 1 g |
| Synonym | (1,1-Dimethyl-2-chloroethyl)benzene, (beta-Chloro-tert-butyl)benzene, (beta-Chloro-alpha,alpha-dimethyl)ethylbenzene, 1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane, 2-Methyl-2-phenylpropyl Chloride, NSC 54159, NSC 923, Neophyl Chloride, beta,beta-Dimethylphenethyl Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13Cl/c1-10(2,8-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(CCl)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | (1-chloro-2-methylpropan-2-yl)benzene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 168.66 |
| Formelmasse | 168.0706 |