Learn More
2-(Chloromethyl)-4-Methoxy-3,5-Dimethylpyridin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30365264
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30365264 2.5 g
30352628 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30365264 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3692402.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86604-75-3
Summenformel C9 H12 Cl N O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 222.11
Synonym 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride, 3,5-Dimethyl-2-chloromethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, Cc-993
IUPAC-Name 2-(Chloromethyl)-4-Methoxy-3,5-Dimethylpyridin;hydrochlorid
SMILES Cl.COc1c(C)cnc(CCl)c1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H12ClNO.ClH/c1-6-5-11-8(4-10)7(2)9(6)12-3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
Formelmasse 221.0374