Learn More
2-(chloromethyl)-5-(4-methylphenyl)-1,3,4-Oxadiazol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10611693
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10611693 250 mg 250 Milligramm
10314732 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10611693 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF02900CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 287197-95-9
Summenformel C10H9ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 208.645
MDL-Nummer MFCD00662318
InChI-Schlüssel JDAULQMOFMANSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl-5-4-methylphenyl-1,3,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-2-4-methylphenyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-4-methylphenyl, 1,3,4-oxadiazole,2-chloromethyl-5-4-methylphenyl, 2-chloromethyl-5-p-tolyl-1,3,4 oxadiazole, 2-chloromethyl-5-p-tolyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4 oxadiazole, 2-chloromethyl-5-p-tolyl
PubChem CID 736973
IUPAC-Name 2-(Chlormethyl)-5-(4-methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=NN=C(O2)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Chloromethyl)-5-(4-methylphenyl)-1, 3, 4-oxadiazole
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 208.65
Reinheit (%) 95%