Learn More
2-(Chlormethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazol, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10678540 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10678540 1 g 1 Gramm
10179819 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10678540 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438280010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 33575-83-6
Summenformel C9H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 194.62
MDL-Nummer MFCD00466332
InChI-Schlüssel AGLNTFQAHIRTFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-phenyl-1,3,4 oxadiazole, 5-chloromethyl-2-phenyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-phenyl, enamine_005035, chloromethylphenyloxadiazole, 1,3,4-oxadiazole,2-chloromethyl-5-phenyl, 5-chloromethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzene
PubChem CID 314941
IUPAC-Name 2-(Chlormethyl)-5-Phenyl-1,3,4-Oxadiazol
SMILES ClCC1=NN=C(O1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(chloromethyl)-5-phenyl-1, 3, 4-oxadiazole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 119.3°C to 119.7°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 194.62
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.