Learn More
2-(Chlormethyl)Naphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479360
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479360 250 mg 250 Milligramm
11489360 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479360 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50242.MD
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2506-41-4 | C11H9Cl | 176.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2506-41-4
Summenformel C11H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 176.64
MDL-Nummer MFCD00046488
InChI-Schlüssel MPCHQYWZAVTABQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl naphthalene, naphthalene, 2-chloromethyl, 2-chloroethyl naphthalene, 2-chloromethyl-naphthalene, acmc-1ccgj, beta-chloromethylnapthalene, 3-chloro-methylnaphthalene, beta-chloromethylnaphthalene
PubChem CID 75632
IUPAC-Name 2-(Chlormethyl)Naphthalin
SMILES ClCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Chloromethyl)naphthalene
Schmelzpunkt 47°C to 50°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 176.65
Reinheit (%) 98%