Learn More
2-(Chlormethyl)pyridinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483913
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11483913 5 g 5 Gramm
11493913 25 g 25 Gramm
11403923 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483913 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10226.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6959-47-3 | C6H7Cl2N | 164.029 g/mol
2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride was used as reagent in base catalyzed alkylation of p-tert-butylcalix[6]arene and p-tert-butylcalix[5]arene in DMF. It was used in the synthesis of Gd3+ diethylenetriaminepentaacetic acid bisamide complex, a Zn2+-sensitive magnetic resonance imaging contrast agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Chlormethyl)pyridinhydrochlorid wurde als Reagenz in der basenkatalysierten Alkylierung von p-tert-Butylcalix[6]aren und p-tert-Butylcalix[5]aren in DMF verwendet. Es wurde bei der Synthese des Gd3+-Diethylentriaminpentaessigsäure-bisamid-Komplexes, einem Zn2+-sensitiven Kontrastmittel für die Magnetresonanztomographie, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton (10–50 mg/ml), 95%igem Ethanol (100 mg/ml).
Hinweise
Hygroskopische Lagerung in Inertgas. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6959-47-3
Summenformel C6H7Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 164.029
MDL-Nummer MFCD00012811
InChI-Schlüssel JPMRGPPMXHGKRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl pyridine hydrochloride, 2-picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethylpyridine hydrochloride, picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridine hcl, 2-pyridylmethylchloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridinium chloride, pyridine, 2-chloromethyl-, hydrochloride, unii-yni4417kx0
PubChem CID 23392
ChEBI CHEBI:76600
IUPAC-Name 2-(Chlormethyl)pyridinhydrochlorid
SMILES C1=CC=NC(=C1)CCl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2- (Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Schmelzpunkt 120°C to 124°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3689155
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone (10-50mg/ml),95%ethanol (100mg/ml).
Formelmasse 164.04
Reinheit (%) 98%