Learn More
2-(Chloromethyl)pyrimidinhydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10472570
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10472570 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10472570 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00188DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Chloromethyl)pyrimidine hydrochloride
CAS 936643-80-0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C5H6Cl2N2
MDL-Nummer MFCD09834372
Menge 1 g
Synonym 2-chloromethyl pyrimidine hydrochloride, 2-chloromethyl pyrimidine hcl, 2-chloromethyl-pyrimidine hydrochloride, 2-chloromethyl pyrimidine, chloride, 2-chloro mehyl pyrimidine hcl, pyrimidine,2-chloromethyl-,hydrochloride, 2-chloromethyl pyrimidine hydrochloride salt, 2-chloromethyl pyrimidine hydrogen chloride, 2-chloromethyl-pyrimidine, monohydrochloride
InChI-Schlüssel XLGVMJXAZRCTRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.ClCC1=NC=CC=N1
IUPAC-Name 2-(Chlormethyl)pyrimidin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 165.02
PubChem CID 20025606
Formelmasse 165.02
Reinheit (%) 95%