Learn More
2-(Chlormethyl)chinolinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498046
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498046 1 g 1 Gramm
11408056 5 g 5 Gramm
11418056 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498046 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14102.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3747-74-8 | C10H9Cl2N | 214.089 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3747-74-8
Summenformel C10H9Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 214.089
MDL-Nummer MFCD00012734
InChI-Schlüssel WDETYCRYUBGKCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl quinoline hydrochloride, 2-chloromethylquinoline hydrochloride, 2-chloromethyl quinoline hcl, 2-chloromethyl quinolinehydrochloride, 2-chloromethyl-quinoline hydrochloride, quinoline, 2-chloromethyl-, hydrochloride, acmc-209it8, ksc494s0b, 2-chloromethyl quinoline-hcl, 2-chloromethyl quinoline.hcl
PubChem CID 3083823
IUPAC-Name 2-(Chlormethyl)chinolin;hydrochlorid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)CCl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Schmelzpunkt 184°C to 190°C
Menge 1 g
Beilstein 3565832
Formelmasse 214.1
Reinheit (%) 97%