Learn More
2-Chlornicotinoylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloronicotinoyl Chloride |
| CAS | 49609-84-9 |
| Summenformel | C6H3Cl2NO |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 2-Chloro-3-pyridinecarbonyl Chloride, 2-Chloronicotinic Chloride, 2-Chloronicotinoyl Chloride, 2-Chloronicotinyl Chloride, 2-Chloronictinoyl Chloride, 2-Chloropyridine-3-carboxylic Acid Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H3Cl2NO/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H |
| SMILES | ClC(=O)c1cccnc1Cl |
| IUPAC-Name | 2-Chloropyridin-3-Carbonylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 176 |
| Formelmasse | 174.9592 |