Learn More
2-Chlorphenoxyacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11473764
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11473764
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11346.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 43111-31-5
Summenformel C8H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 167.592
MDL-Nummer MFCD00017331
InChI-Schlüssel JWRJGSQLKHGQOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-chlorophenoxy acetonitrile, 2-chlorophenoxyacetonitrile, 2-chlorophenoxy-acetonitrile, 2-2-chlorophenoxy ethanenitrile, acmc-20anxp, o-chlorophenoxy acetonitrile, 2-chloro-phenoxy-acetonitrile, 2-2-chloranylphenoxy ethanenitrile, acetonitrile,2-2-chlorophenoxy
PubChem CID 521134
IUPAC-Name 2-(2-chlorphenoxy)acetonitril
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OCC#N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorophenoxyacetonitrile
Siedepunkt 109°C to 110°C (1 mmHg)
Menge 5 g
Brechungsindex 1.542
UN-Nummer UN3276
Beilstein 2089865
Formelmasse 167.6
Reinheit (%) 97%