Learn More
2-Chlorophenyl isocyanate, 98%
Artikelnummer. 11467034
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Unit Size:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11467034 25 g 25 Gramm
11457034 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11467034 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21489.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00 €
    123.65 € / 25 Gramm
    Sparen 13.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Schmelzpunkt 2-4°C
Siedepunkt 203°C
Menge 25 g
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Liquid