Learn More
2-Chlorphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493767 25 g 25 Gramm
11483767 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18238.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2740-81-0 | C7H4ClNS | 169.626 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2740-81-0
Summenformel C7H4ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 169.626
MDL-Nummer MFCD00004801
InChI-Schlüssel DASSPOJBUMBXLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenyl isothiocyanate, 2-chlorophenylisothiocyanate, benzene, 1-chloro-2-isothiocyanato, benzene, chloroisothiocyanato, 1-chloro-2-isothiocyanato-benzene, isothiocyanic acid 2-chlorophenyl ester, 2-chlorobenzenisothiocyanate, acmc-1ccw5, o-chlorophenylisothiocyanate, o-chlorophenyl isothiocyanate
PubChem CID 123171
IUPAC-Name 1-Chlor-2-Isothiocyanatbenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=S)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorophenyl isothiocyanate
Dichte 1.287
Menge 25 g
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.6608
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2081473
Siedepunkt 260°C to 262°C
Formelmasse 169.64
Reinheit (%) 97%