Learn More
2-Chlorophenylacetic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chlorophenylacetic Acid |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7ClO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| Formelmasse | 170.0135 |