Learn More
2-Chlorphenylacetylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3735994 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10266623
Marke: Thermo Scientific Acros 395080050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 51512-09-5 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51512-09-5
Summenformel C8H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 189.04
MDL-Nummer MFCD00130223
InChI-Schlüssel WIHSAOYVGKVRJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenylacetyl chloride, 2-2-chlorophenyl acetyl chloride, acetyl chloride, 2-2-chlorophenyl, o-chlorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 2-chloro, 2-chlorophenylacetyl chloride stabilized with copper chip, acmc-1auqq, o-chlor-phenylacetylchlorid, o-chloro-phenylacetyl chloride, 2-chloro-phenylacetyl chloride
PubChem CID 182669
IUPAC-Name 2-(2-Chlorphenoxy)acetylchlorid
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-chlorophenylacetyl chloride
CAS Min. % 96.0
Farbe Gelb
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.3100g/mL
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5480 to 1.55
Prozentgehaltsbereich 97%
Relative Dichte 1.31
Strukturformel ClC6H4CH2COCl
Formelmasse 189.04
Reinheit (%) 97%