Learn More
2-Chlorphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10475282 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10475282 1 g Glasflasche 1 Gramm
10465232 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10475282 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 358990010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3900-89-8 | C6H6BClO2 | 156.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3900-89-8
Summenformel C6H6BClO2
Molekulargewicht (g/mol) 156.37
MDL-Nummer MFCD00674012
InChI-Schlüssel RRCMGJCFMJBHQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenyl boronic acid, 2-chlorobenzeneboronic acid, 2-chlorophenylboronicacid, 2-chlorophenylbornic acid, o-chlorophenylboronic acid, 2-chlorophenyl boranediol, boronic acid, 2-chlorophenyl, 2-chloro-phenyl-boronic acid, boronic acid, b-2-chlorophenyl
PubChem CID 2734322
IUPAC-Name (2-Chlorphenyl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorophenylboronic acid
Schmelzpunkt 94.0°C to 95.0°C
CAS Min. % 96.0
Farbe Weiß
CAS Max. % 100.0
Menge 1 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,thf,dmso,dmf,methanol
Formelmasse 156.38
Reinheit (%) 97%