missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloropropane-2-d1, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloropropane-2-D |
| CAS | 53778-42-0 |
| Summenformel | C3 D H6 Cl |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Propane-2-d, 2-chloro- (7 CI, 9 CI), 2-Chloro-2-deuteriopropane, 2-Deutero-2-chloropropane, 2-Chloropropane-2-d1, 2-Chloropropane-2-d, 2-Chloropropane-2-D |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i3D |
| SMILES | [2 H]C(C)(C)Cl |
| IUPAC-Name | 2-chloro-2-deuteriopropane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 79.5468 |
| Formelmasse | 79.0299 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur