Learn More
2-Chlorpropansäure-2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl-Ester, TRC
Artikelnummer. 30348924
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30348924 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30348924 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37780510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloropropanoic Acid 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl Ester
CAS 1043932-31-5
Summenformel C9H9ClO3S
Menge 10 mg
Synonym 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl 2-chloropropanoate (ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C9H9ClO3S/c1-5(10)9(11)13-8-6(2)12-4-3-7(8)14/h3-5H,1-2H3
SMILES S=C1C(OC(C(C)Cl)=O)=C(C)OC=C1
IUPAC-Name 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl-2-chlorpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 232.68
Formelmasse 232