Learn More
2-Chlorpropansäure, TRC
Artikelnummer. 30365901
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30365901 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30365901 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC38104050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloropropanoic acid
CAS 598-78-7
Summenformel C3H5ClO2
Menge 50 g
Synonym 2-Chloropropionic acid
InChI-Formel InChI=1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
SMILES CC(Cl)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Chlorpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 108.52
Formelmasse 107.9978