Learn More
2-Chlorpropionylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450318 100 g 100 Gramm
11445967 25 g 25 Gramm
11460318 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450318 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24503.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.32 €
    61.65 € / 100 Gramm
    Sparen 10.67 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7623-09-8 | C3H4Cl2O | 126.96 g/mol
2-Chloropropionyl chloride is used as a reagent in the chemical surface fictionalization of parylene C. It is used in the synthesis of (±)-mintlactone, in the preparation of a poly(ethylene glycol) macro initiator & chlorine modified TiO2 nanoparticles, the ATRP initiators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorpropionylchlorid wird als Reagenz in der chemischen Oberflächenfiktionalisierung von Parylol C verwendet. Es wird in der Synthese von (±)-Mintlacton, in der Herstellung eines Poly(Ethylenglycol)-Makroinitiators & Chlor modifizierten TiO2-Nanopartikeln, den ATRP-Initiatoren, verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln, aktiven Metallen, Basen, Wasser/Feuchtigkeiten fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7623-09-8
Summenformel C3H4Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 126.96
MDL-Nummer MFCD00000862
InChI-Schlüssel JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone
PubChem CID 111019
IUPAC-Name 2-Chlorpropanoylchlorid
SMILES CC(C(=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloropropionyl chloride
Dichte 1.308
Siedepunkt 109°C to 111°C
Flammpunkt 31°C (88°F)
Brechungsindex 1.44
Menge 100 g
UN-Nummer UN2920
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 126.97
Reinheit (%) 96%