Learn More
2-Chlorpropionylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloropropionyl Chloride |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H4Cl2O/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3 |
| Formelmasse | 125.9639 |