Learn More
2-Chloropyridin-3 -Boronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329166
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11329166 1 g 1 Gramm
11339166 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329166 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20303.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 381248-04-0 | C5H5BClNO2 | 157.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 381248-04-0
Summenformel C5H5BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.36
MDL-Nummer MFCD03094997
InChI-Schlüssel VRDAOVQZVXYRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyridine-3-boronic acid, 2-chloropyridin-3-yl boronic acid, 2-chloro-3-pyridylboronic acid, 2-chloro-3-pyridineboronic acid, 2-chloropyridine-3-boronicacid, 2-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 2-chloro-3-pyridyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-3-pyridinyl, pubchem5078
PubChem CID 2762704
IUPAC-Name (2-Chlorpyridin-3-yl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CN=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloropyridine-3-boronic acid
Schmelzpunkt 160°C
Menge 1 g
Beilstein 9119913
Formelmasse 157.37
Reinheit (%) 96%