Learn More
2-Chlorpyridin-3-Carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440168
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15440168
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53399.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 36404-88-3 | C6H4ClNO | 141.554 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36404-88-3
Summenformel C6H4ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 141.554
MDL-Nummer MFCD01315308
InChI-Schlüssel KHPAGGHFIDLUMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-formylpyridine, 2-chloronicotinaldehyde, 2-chloro-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-pyridine-3-carbaldehyde, chloro-2-formyl-3-pyridine, 2-chloropyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, 2-chloro-3-pyridinecarbaldehyde, 2-chloro-3-pyridinecarboxyaldehyde, 2-chloro-pyridin-3-carbaldehyde
PubChem CID 737607
IUPAC-Name 2-Chlorpyridin-3-Carboxaldehyd
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Formelmasse 141.56
Reinheit (%) 98%