Learn More
2-Chlorpyridin-5-Carboxaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461848
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15461848 5 g 5 Gramm
15471848 250 mg 250 Milligramm
15451848 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461848 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55550.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 23100-12-1 | C6H4ClNO | 141.554 g/mol
2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde is used as pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorpyridin-5-Carboxaldehyd wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23100-12-1
Summenformel C6H4ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 141.554
MDL-Nummer MFCD03095223
InChI-Schlüssel AFWWKZCPPRPDQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloronicotinaldehyde, 2-chloropyridine-5-carbaldehyde, 2-chloropyridine-5-carboxaldehyde, 6-chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-chloro-5-formylpyridine, 6-chloro-pyridine-3-carbaldehyde, 6-chloro-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-5-pyridine carbaldehyde, 6-chloro-pyridin-3-carbaldehyde, 2-chloro-5-pyridinecarboxaldehyde
PubChem CID 2764053
IUPAC-Name 6-Chlorpyridin-3-Carboxaldehyd
SMILES C1=CC(=NC=C1C=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 141.56
Reinheit (%) 96%