Learn More
2-Chlorpyrimidin-5 -Boronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462379
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15462379 5 g 5 Gramm
15472379 250 mg 250 Milligramm
15452379 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462379 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64949.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1003845-06-4 | C4H4BClN2O2 | 158.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003845-06-4
Summenformel C4H4BClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.35
MDL-Nummer MFCD08063113
InChI-Schlüssel YTCIHPTZKKWKKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyrimidine-5-boronic acid, 2-chloro-5-pyrimidineboronic acid, 2-chloropyrimidin-5-yl boronic acid, acmc-2097pq, ksc493q8p, 2-chloropyrimidin-5-boronic acid, 2-chloro-5-pyrimidinylboronic acid, 2-chloro-pyridineyl-5-boronic acid, 2-chloro-pyrimidine-5-boronic acid
PubChem CID 21747362
IUPAC-Name (2-Chlorpyrimidin-5-yl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CN=C(Cl)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloropyrimidine-5-boronic acid
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 158.35
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver