Learn More
2-Chlorpyrimidin-5-boronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15408676 5 g 5 Gramm
15418676 250 mg 250 Milligramm
15498666 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15408676 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64052.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1003845-08-6 | Molecular Formula: C10H14BClN2O2 | Molecular Weight: 240.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003845-08-6
Summenformel C10H14BClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 240.49
MDL-Nummer MFCD11856048
InChI-Schlüssel VLAPDEKXZLRRKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-chloropyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 2-5-chloro-2-pyrimidyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-chloranyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 51341943
IUPAC-Name 2-Chlor-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyrimidin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(Cl)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Menge 5 g
Beilstein 15622160
Formelmasse 240.49
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest