Learn More
2-Chlorpyrimidin-5-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11946541 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11946541
Marke: Thermo Scientific Acros 438450010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 933702-55-7 | C5H3ClN2O | 142.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 933702-55-7
Summenformel C5H3ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 142.54
MDL-Nummer MFCD10696891
InChI-Schlüssel LJYQVOPFBNMTKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde, 2-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde, pubchem23896, 2-chloro-5-formyl pyrimidine, chloropyrimidine-5-carbaldehyde, 2-chloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-chloranylpyrimidine-5-carbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-chloro
PubChem CID 21698350
IUPAC-Name 2-chloropyrimidine-5-carbaldehyde
SMILES ClC1=NC=C(C=O)C=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 113°C to 118°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 142.55
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.