Learn More
2-Chlorpyrimidin-5-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10892261 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10892261 1 g Glasflasche -
10656660 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10892261 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 429630010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98026-88-1 | C4H2Cl2N2O2S | 213.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98026-88-1
Summenformel C4H2Cl2N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 213.03
MDL-Nummer MFCD06657208
InChI-Schlüssel DMAOAJYJIATWJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-pyrimidine-5-sulfonyl chloride, 2-chloropyrimidine-5-sulfonylchloride, 2-chloro-5-pyrimidinesulfonyl chloride, 5-pyrimidinesulfonyl chloride, 2-chloro, 2-chloro-pyrimidine-5-sulfonylchloride
PubChem CID 43244366
IUPAC-Name 2-Chlorpyrimidin-5-sulfonylchlorid
SMILES ClC1=NC=C(C=N1)S(Cl)(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Chloropyrimidine-5-sulfonyl chloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 64.0°C to 67.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 213.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pellets
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloropyrimidine-5-sulfonyl chloride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.