Learn More
2-Chlorpyrimidin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11946521 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
11946521 250 g Glasflasche 250 Gramm
10497390 10 g Glasflasche 10 Gramm
10174200 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11946521 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 185842500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1722-12-9 | C4H3ClN2 | 114.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1722-12-9
Summenformel C4H3ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 114.53
MDL-Nummer MFCD00006060
InChI-Schlüssel UNCQVRBWJWWJBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2-chloro, 2-chloro-pyrimidine, chloropyrimidine, 2-chloro pyrimidine, 2-chloro-1,3-diazine, 2-chlorpyrimidin, 2-chloro-pyrimindine, 2chloropyrimidine, chloro-pyrimidine, 2-chloropyrimidin
PubChem CID 74404
IUPAC-Name 2-Chlorpyrimidin
SMILES ClC1=NC=CC=N1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Chloropyrimidine
Schmelzpunkt 62.0°C to 66.0°C
Farbe Orange bis Gelb
Siedepunkt 75.0°C to 76.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 98°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 g
Formelmasse 114.53
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloropyrimidine
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.