Learn More
2-Chlorchinolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10051691 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10051691 5 g Glasflasche 5 Gramm
10757022 1 g Glasflasche 1 Gramm
10086203 25 g Glasflasche 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10051691
Marke: Thermo Scientific Acros 110040050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 612-62-4 | C9H6ClN | 163.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 612-62-4
Summenformel C9H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 163.61
MDL-Nummer MFCD00006741
InChI-Schlüssel OFUFXTHGZWIDDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-quinoline, quinoline, 2-chloro, chloroquinoline, unii-ux7rin8gew, quinoline, chloro, ccris 3977, ux7rin8gew, chioroquinoline, 2-chloro quinoline, pubchem7580
PubChem CID 11928
IUPAC-Name 2-Chlorchinolin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroquinoline
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 34°C to 37°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.2300g/mL
Siedepunkt 265°C to 267°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 20, 359
Relative Dichte 1.23
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,benzene,petrol
Formelmasse 163.61
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Brocken oder geschmolzene Masse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloroquinoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.