Learn More
2-Chlorthiazol-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10715632 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10715632 1 g Glasflasche 1 Gramm
10686810 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10715632 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 429550010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5198-87-8 | C4H2ClNO2S | 163.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5198-87-8
Summenformel C4H2ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 163.58
InChI-Schlüssel UVYJJJQMZPCYKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorothiazole-4-carboxylic acid, 2-chloro-4-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro-thiazole-4-carboxylic acid, 4-carboxy-2-chloro-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro, 2chloro-4-thiazolecarboxylic acid
PubChem CID 21803026
IUPAC-Name 2-Chlor-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
SMILES C1=C(N=C(S1)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-chlorothiazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 220.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 163.58
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.