Learn More
2-Chlorthiazol-5-carboxaldehyd, 97 %
Artikelnummer. 15486067
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15486067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33256.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95453-58-0
Summenformel C4H2ClNOS
Molekulargewicht (g/mol) 147.58
MDL-Nummer MFCD01568717
InChI-Schlüssel PKCBQQXHFIDIIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorothiazole-5-carbaldehyde, 2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-chlorothiazole-5-carboxaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-chloro, 2-chloro-5-thiazolecarboxaldehyde, 2-chloro-thiazole-5-carbaldehyde, 2-chloro-5-formylthiazole, 2-chloro-5-formyl-1,3-thiazole, 2-chloro-1,3-thiazol-5-yl formaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-chloro-9ci
PubChem CID 1479765
IUPAC-Name 2-Chlor-1,3-Thiazol-5-Carbaldehyd
SMILES ClC1=NC=C(S1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorothiazole-5-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 85°C to 88°C
Farbe Orange bis Weiß
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 147.6
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest