Learn More
2-Chlorthiazol-5-carboxaldehyd, 97 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chlorothiazole-5-carboxaldehyde |
| Schmelzpunkt | 85°C to 88°C |
| Farbe | Orange bis Weiß |
| Menge | 250 mg |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Formelmasse | 147.6 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |