Learn More
2-Chlorothiophen, TRC
Artikelnummer. 30364605
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364605 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30364605 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC428908250MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorothiophene
CAS 96-43-5
Summenformel C4 H3 Cl S
Menge 250 mg
Synonym 2-Chlorothiophene, 2-Thienyl chloride, NSC 8747
InChI-Formel InChI=1S/C4H3ClS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H
SMILES Clc1cccs1
IUPAC-Name 2-Chlorthiophen
Molekulargewicht (g/mol) 118.58
Formelmasse 117.9644