Learn More
2-Chlorothiophen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chlorothiophene |
| CAS | 96-43-5 |
| Summenformel | C4 H3 Cl S |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 2-Chlorothiophene, 2-Thienyl chloride, NSC 8747 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H3ClS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H |
| SMILES | Clc1cccs1 |
| IUPAC-Name | 2-Chlorthiophen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 118.58 |
| Formelmasse | 117.9644 |