Learn More
2-Chlorveratraldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloroveratraldehyde |
| Schmelzpunkt | 70°C to 72°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2109344 |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Formelmasse | 200.62 |
| Reinheit (%) | 98% |