Learn More
Cytiva GR. 2CHR 58X60CM100/PK
Artikelnummer. 11358854
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
58 x 60 cm (22,8 x 23,6 in.)
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11358854
Marke: Cytiva 3002911
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Glatte Oberfläche. Besonders empfohlen für optische oder radiometrische Messungen
Stärke 0.18mm. Durchflussrate 115 mm/30 min. Niedriger als 1 Chr für Anwendungen mit höherer Auflösung. Glatte Oberfläche. Besonders empfohlen für optische oder radiometrische Messungen.
  • Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird.
  • Speziell für die Chromatographie hergestellt und getestet. Dies gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung.
  • Auch weit verbreitet beim Protein- und Nukleinsäure-Blotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Gütegrad 2 Chr Zellulose-Chromatographieblätter aus 0,18 mm dickem Papier für Anwendungen mit höherer Auflösung.
Abmessungen (L x B) 58 x 60 cm (22,8 x 23,6 in.)
Güte Gütegrad 2 Chr
Material Zellulose