Learn More
2-(Chroman-4-yl)essigsäure, TRC
Artikelnummer. 30352362
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30352362 5 mg -
30365899 10 mg 10 Milligramm
30356466 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30352362 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC6117335MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5655-26-5
Summenformel C11H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.21
IUPAC-Name 2-(3,4-Dihydro-2H-Chromen-4-yl)essigsäure
SMILES OC(=O)CC1CCOc2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(chroman-4-yl)acetic Acid
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O3/c12-11(13)7-8-5-6-14-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,8H,5-7H2,(H,12,13)
Formelmasse 192.0786