Learn More
SymLine Kontinuierliche Füllstandskontrolle Zubehör
Artikelnummer. 10809340
Change view
Click to view available options
Enthält:
1 x Klammer, 1 Ring mit ID 10 mm
1 x Bananenstecker, 1 x Klammer
1 x Klemme, 1 x Ring mit 5 mm ID
1 x Klemme, 1 x Taste plµg
2 x 10 mm-Druckknöpfe
2 x Klammern
ATEX Zone 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga
Anschlussstück für kontinuierliche Füllstandskontrolle (502042)
Erdungskabel (Druckknopfanschluss)
Erdungskabel und Klammer
Füllstandsmessung mit ATEX-Lizenz, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR
Produkttyp:
Abfall-Sicherheitsverschluss
Antistatische Bodenmatte
Erdungsband
Erdungskabel
Erdungsstecker
Kapazitiver Scheibensensor
Kapazitiver Stabsensor
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Enthält Produkttyp unitSize
10809340 2 x Klammern Erdungskabel 1 Stück
15331157 1 x Klemme, 1 x Taste plµg Erdungskabel 1 Stück
15978462 Anschlussstück für kontinuierliche Füllstandskontrolle (502042) Abfall-Sicherheitsverschluss 1 Stück
17397419 Füllstandsmessung mit ATEX-Lizenz, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR Kapazitiver Stabsensor 1 Stück
17317429 ATEX Zone 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga Kapazitiver Scheibensensor 1 Stück
10518900 1 x Klammer, 1 Ring mit ID 10 mm Erdungskabel 1 Stück
14663394 1 x Klemme, 1 x Ring mit 5 mm ID Erdungskabel 1 Stück
15311157 2 x 10 mm-Druckknöpfe Erdungsstecker 1 Stück
12664745 Erdungskabel und Klammer Erdungsband 1 Stück
10272510 Erdungskabel (Druckknopfanschluss) Antistatische Bodenmatte 1 Stück
10347769 1 x Bananenstecker, 1 x Klammer Erdungskabel 1 Stück
11 options
Artikelnummer. 10809340
Marke: SymLine 108009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für kontinuierliche Füllstandskontrolle
Kontinuierliche Füllstandsmessung - permanente Überwachung von nicht transparenten Kanistern - kein Problem mit der kontinuierlichen Füllstandsregelung!
Spezifikation
Beschreibung Erdungskabel, 2 x Klammer, L = 1,5 m
Länge (metrisch) 1,5 m
Enthält 2 x Klammern
Zur Verwendung mit (Geräte) Safety Waste Caps und Trichter-Verbindungsringe
Produkttyp Erdungskabel