Learn More
2-Cumaranon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428547 25 g 25 Gramm
11408547 1 g 1 Gramm
11418547 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18617.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 553-86-6 | C8H6O2 | 134.134 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 553-86-6
Summenformel C8H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 134.134
MDL-Nummer MFCD00005856
InChI-Schlüssel ACZGCWSMSTYWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-coumaranone, benzofuran-2 3h-one, 2 3h-benzofuranone, 3h-benzofuran-2-one, benzofuran-2-one, benzofuranone, 1-benzofuran-2 3h-one, isocoumaranone, 2-coumarotioiie
PubChem CID 68382
IUPAC-Name 3H-1-Benzofuran-2-on
SMILES C1C2=CC=CC=C2OC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Coumaranone
Schmelzpunkt 47°C to 52°C
Dichte 1.22
Siedepunkt 248°C to 250°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Menge 25 g
Beilstein 114689
Formelmasse 134.13
Reinheit (%) 99%