Learn More
2-Cyano-3-chlorpyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Cyano-3-chloropyridine |
| CAS | 38180-46-0 |
| Summenformel | C6 H3 Cl N2 |
| Menge | 2 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H3ClN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H |
| SMILES | Clc1cccnc1C#N |
| IUPAC-Name | 3-Chloropyridin-2-Carbonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 138.55 |
| Formelmasse | 137.9985 |